Learn More
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304549
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304549 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11304549
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14004.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat) wird für die katalytische oxidative Kopplung von 2,6-Dimethylphenol zur Herstellung eines Polymers verwendet, das ein wichtiges technisches Material ist. Seine Lösungen werden in Textilien und in Poliermitteln für andere Metalle verwendet. Es wird häufig in Schullaboren verwendet, um chemische Reaktionen von Photovoltaikzellen zu demonstrieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat) wird für die katalytische oxidative Kopplung von 2,6-Dimethylphenol zur Herstellung eines Polymers verwendet, das ein wichtiges technisches Material ist.Seine Lösungen werden in Textilien und in Poliermitteln für andere Metalle verwendet.Es wird häufig in Schullabors verwendet, um chemische Reaktionen von galvanischen Zellen zu demonstrieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak und Ethanol
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 170°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Schmelzpunkt ∼115°C
CAS 19004-19-4
Menge 500 g
Summenformel Cu2H10N4O17
Strukturformel Cu(NO3)2·2.5 H2O
MDL-Nummer MFCD00149671
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,2643
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,ammonia and ethanol
InChI-Schlüssel IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Dikupfer(2+)-pentahydrat-Tetranitrat
Molekulargewicht (g/mol) 465.18
Formelmasse 232.59 (187.55 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.32