Learn More
Kupfer(II)-nitrat-hemi(pentahydrat), ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Catalyst, nitrating agent for aromatic organosilicon compounds, nickel-plating baths, coloring copper black and producing a burnished effect on ironCopper(II) nitrate hemi(pentahydrate) is used for the catalytic oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material. Its solutions are used in textiles and polishing agents for other metals. It is commonly used in school laboratories to demonstrate chemical voltaic cell reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 170°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate) |
| Schmelzpunkt | ∽115°C |
| Namenshinweis | trihydrate |
| Physikalische Form | Kristalliner Klumpen |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98.0-102.0% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcoholSoluble in water,ammonia and ethanol. |
| Formelmasse | 232.59 (187.55 Anhydrous) |
| Güte | ACS |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P370+P380-Bei Brand: Umgebung räumen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, copper(2+) salt, hydrate