Learn More
Kupfer(II)-nitrat-Hemi(Pentahydrat), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15691200 500 g 500 Gramm
15671200 1 kg 1 Kilogramm
15681200 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15601210 6 x 1 kg 6 Stück
4 options
Artikelnummer. 15691200
Marke: Honeywell-Fluka 12837500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
≥98 %, ≥26 % Cu-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19004-19-4
MDL-Nummer MFCD02253001
Synonym Dikupfer-Tetranitrat-Pentahydrat, Kupfer(II)-nitrat-Hemipentahydrat, Kupfernitrat, Hydrat, Kupfer, Referenz-Standardlösung, Kupfernitrat-Hemipentahydrat, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-nitrat-Hemipentahydrat
Menge 500 g
Strukturformel Cu(NO3)2 · H2O
UN-Nummer 3085
Formelmasse 232.59 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %