Learn More
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276973 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10276973
Marke: Thermo Scientific Acros 207680025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-43-3
MDL-Nummer MFCD00149671
InChI-Schlüssel SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
IUPAC-Name Kupfer;dinitrat;trihydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) nitrate trihydrate
Schmelzpunkt 114.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Braun bis Creme
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 104% (Iodometry)
Summenformel CuN2O6·3H2O
Strukturformel Cu(NO3)2·3H2O
Fieser 17,366
Merck Index 15, 2633
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 267g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol,practically insoluble in ethyl acetate
Molekulargewicht (g/mol) 241.6
Formelmasse 241.6
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.