Learn More
Copper(Ii) Oxide, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15632530 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632530 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15642530 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15632530
Marke: Honeywell-Fluka 241741100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC-Name copper(2+) oxidandiide
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(Ii) Oxide
Schmelzpunkt 1336°C
Farbe Black
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 79.55g/mol
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder