Learn More
Kupfer(II)-oxid, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318838
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11318838 100 g 100 Gramm
11338838 500 g 500 Gramm
11328838 2 kg 2 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11318838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041692.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Copper(II) oxide is used as an adsorbent and absorbent, pigment, antifouling agent, wood preservative, optical glass polishing agent, welding flux for bronze materials, agricultural chemical and abrasive. It is used in the preparation of intermediates, oxidizing/reducing agents, surface treating agents and process regulators. It finds use in the manufacture of rayons, phosphors, and dry battery cells. It serves as a catalyst in certain chemical reactions of industrial importance. It is also employed in chemical sensors and superconducting materials. Hazardous materials like cyanides, dioxins and halogenated hydrocarbons can be disposed through oxidation with copper oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC-Name Oxokupfer
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) oxide
Schmelzpunkt 1326°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
Formelmasse 79.55
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.63
Aussehen Black powder
Dichte 6.315 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper oxide