Learn More
Kupfer(II)-oxid, ≥99 % (RT), Granular, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120352 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15637540 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15627540 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15637540
Marke: Honeywell-Fluka 9473750G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99.0 % (RT), granular
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kupferoxid, Kupfer(II)-oxid, Kupfermonoxid, Chrombraun, Kupferbraun, Kupfermonooxid, Schwarzes Kupferoxid, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-oxid
Schmelzpunkt 1336 °C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
IUPAC-Name Oxokupfer
Formelmasse 79.55 mol
Reinheit (%) ≥99 % (RT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 6.450 g/cm3 bei 20 °C