Learn More
Kupfer(II)-oxid, ACS-Reagenz, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-46625 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10528702 25 g Glasflasche 25 Gramm
10137510 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10288803 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10528702
Marke: Thermo Scientific Acros 405860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) oxide
Schmelzpunkt 1326.0°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel CuO
Fieser 04,108; 05,161
Merck Index 15, 2636
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
IUPAC-Name Oxokupfer
Formelmasse 79.54
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.