Learn More
Kupfer(II)-oxid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352248
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352248 100 g 100 Gramm
11362248 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11352248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013152.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Copper(II) oxide is used as an adsorbent and absorbent, pigment, antifouling agent, wood preservative, optical glass polishing agent, welding flux for bronze materials, agricultural chemical and abrasive. It is used in the preparation of intermediates, oxidizing/reducing agents, surface treating agents and process regulators. It finds use in the manufacture of rayon, phosphors and dry battery cells. It serves as a catalyst in certain chemical reactions of industrial importance. It is also employed in chemical sensors and superconducting materials. Hazardous materials like cyanides, dioxins and halogenated hydrocarbons can be disposed through oxidation with copper oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) oxide
Schmelzpunkt 1326°C
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Draht, zufällige Stücke
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2646
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides and ammonium carbonate solution.
IUPAC-Name Oxokupfer
Formelmasse 79.55
Güte ACS
Geruch Odorless
Brechungsindex 2.63
Dichte 6.3 g/mL