Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-oxid |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 79.55 mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (RT) |