Learn More
Kupfer(II)-oxid, Nanopulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489850
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489850 50 g 50 Gramm
11479850 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11489850
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044663.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Copper(II) oxide nanopowder is used as a burning rate catalyst in rocket propellant, which enhances the the homogeneous propellant burning rate, lower pressure index. It can act as a catalyst used in superconducting materials, thermoelectric materials, sensing materials, glass and ceramics. It plays a vital role in photoconductive and photothermal applications. It is also used in ceramic resistors, magnetic storage media, gas sensors, near-infrared tilters, semiconductors, solar energy transformation and high-tech superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper (II) oxide
Schmelzpunkt 1326°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2646
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water,and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
IUPAC-Name Oxokupfer
Formelmasse 79.55
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.63
Dichte 6.3 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide, nanopowder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper oxide (CuO)