Learn More
Kupfer(II)-oxid, technisch, Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11408143 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408143 250 g 250 Gramm
10111950 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11408143
Marke: Fisher Chemical C/8200/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-38-0
Summenformel CuO
Molekulargewicht (g/mol) 79.55
MDL-Nummer MFCD00010979
InChI-Schlüssel KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Oxokupfer
SMILES [O--].[Cu++]
Spezifikation
Schmelzpunkt 1326°C
Farbe Schwarz
pH 7
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 79.54g/mol
Verpackung Glasgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.