Learn More
Kupfer(II)-phosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335079 100 g 100 Gramm
11345079 500 g 500 Gramm
11325079 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17360.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.21 €
    61.65 € / 100 Gramm
    Sparen 12.56 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7798-23-4 | Cu3O8P2 | 380.578 g/mol
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Phosphat wird als organischer Katalysator, Düngemittel, Emulgator, Korrosionsschutzmittel für Phosphorsäure, Metallschutzmittel und Futtermittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Ethanol. Löslich in Ammoniak, Ammoniumhydroxid, Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7798-23-4
Summenformel Cu3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 380.578
MDL-Nummer MFCD00036268
InChI-Schlüssel GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
Synonym copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
PubChem CID 86469
IUPAC-Name Kupfer(3+);diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) phosphate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Cu3(PO4)2
Merck Index 14,2648
Löslichkeitsinformationen Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone.
Formelmasse 380.58
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) phosphate