Learn More
Kupfer(II)-phosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345079
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11345079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17360.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7798-23-4 | Cu3O8P2 | 380.578 g/mol
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Phosphat wird als organischer Katalysator, Düngemittel, Emulgator, Korrosionsschutzmittel für Phosphorsäure, Metallschutzmittel und Futtermittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Ethanol. Löslich in Ammoniak, Ammoniumhydroxid, Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Metallen, Alkalimetallen und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7798-23-4
Summenformel Cu3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 380.578
MDL-Nummer MFCD00036268
InChI-Schlüssel GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
Synonym copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
PubChem CID 86469
IUPAC-Name Kupfer(3+);diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) phosphate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Strukturformel Cu3(PO4)2
Merck Index 14,2648
Löslichkeitsinformationen Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone.
Formelmasse 380.58
Reinheit (%) 98%