Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Hydrat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15601900 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15601900 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15621900 5 kg Poly-Flasche 5 Kilogramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15601900
Marke: Honeywell-Fluka 2092011KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
> 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23254-43-5
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.60
MDL-Nummer MFCD00149682
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfersulfat-Monohydrat, Kupfersulfat-Hydrat, Caswell Nr. 257, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 024402, Kupfer(II)-sulfat-Hydrat, Schwefelsäure, Kupfer2 + Salz 1:1 , Monohydrat, copper ii sulfate hydrate, sulfuric acid copper 2+ salt 1:1 , monohydrate, copper sulphate hydrate, cuso4.h2o
PubChem CID 61499
IUPAC-Name copper(2+) sulfate
SMILES [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Hydrat
Schmelzpunkt 3603 g/cu.cm
Farbe Blau oder weiß
Menge 1 kg
Strukturformel CuSO4 · xH2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 159.61 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle/Pulver
Dampfdruck 7.3 mmHg (25 °C)
Dichte 200 °C