Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, ≥98.0 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15687770 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15687770
Marke: Honeywell Research Chemicals C7631250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Schmelzpunkt 110 °C
Farbe Blaugrün
pH 3.5 bis 4.5 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel CuSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 249.69 mol
Reinheit (%) ≥ 98.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 7.3 mmHg (25 °C)
Dichte 2.28 g/cu.cm bei 20 °C