Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (kristallin, blau), Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP346-500
Weitere Details : CAS : 7758-99-8 Netto-Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
Glasflasche; 500g
Kupfersulfat eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.Spezifikation
Copper (II) Sulfate Pentahydrate | |
7758-98-7,7758-99-8 | |
3.5 to 4.5 | |
500 g | |
CuO4S | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] | |
159.602 | |
CHEBI:23414 | |
98.0 to 102.0% | |
Glasflasche |
110°C | |
Blau | |
Fest | |
98.0 to 102.0 % | |
15, 2643 | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
Kupfer;Sulfat | |
24462 | |
249.68 | |
Pass Test | |
7.3mmHg at 25°C |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate