Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper(II) sulfate pentahydrate |
| Schmelzpunkt | 110°C |
| CAS | 7758-99-8 |
| Farbe | Blaugrün |
| CAS Max. % | 1 |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Menge | 25 kg |
| Summenformel | CuH10O9S |
| Strukturformel | CuSO4 · 5 H2O |
| Synonym | Blue Vitriol; Cupric sulfate pentahydrate; Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate |
| Mehr anzeigen |