Learn More
Kupfer(II)-Sulfatpentahydrat, Puriss., geeignet für, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15601220 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15601220 500 g 500 Gramm
15651210 100 g 100 Gramm
15681210 250 g 250 Gramm
15661210 1 kg 1 Kilogramm
15671210 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15631220 6 x 500 g 6 Stück
15611220 6 x 1 kg 6 Stück
15621220 6 x 2.5 kg 6 Stück
15691210 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15601220 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 12849500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00 €
    79.65 € / 500 Gramm
    Sparen 7.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., geeignet für die analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. bzw. entspricht diesen Eur., USP
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Physikalische Form Crystals
Menge 500 g
Verpackung LDPE Flasche/Glas, Bernsteinglasflasche/Glas
Dampfdruck 7,3 mmHg (25 °C)
Strukturformel CuSO4 · H2O
UN-Nummer 3077
IUPAC-Name Kupfer(2+) Pentahydrat Sulfat
Formelmasse 249,69 g/mol
Reinheit (%) 98,5 bis 100,5 %
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate pentahydrate