Learn More
Kupfer(II)-Sulfatpentahydrat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Solstice
Artikelnummer. 15653380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15653380 6 x 1 kg 6 Stück
15613380 100 g 100 Gramm
15633380 500 g 500 Gramm
15623380 1 kg 1 Kilogramm
15643380 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15653380 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 312936X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 €
    620.72 € / 6 Stück
    Sparen 54.28 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99 bis 102 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfersulfat-Pentahydrat, Vitriolblau, Calcanthit, Blaustein, Kupfer2+-Sulfat-Pentahydrat, Dreieck, Copperas-Blau, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Physikalische Form Kristallin
Menge 6 x 1 kg
Dampfdruck 7,3 mmHg (25 °C)
Strukturformel CuSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 249.69
Reinheit (%) 99 zu 102 %
Güte ACS/puriss. P. A