missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ TESTKIT KUPFER FUER 38910
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 100 |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 1,5 mg/l |
| Testmethode | Biconchonatsäure |
| Typ | Kupfer LR-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X100 TEST COPPER LR
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1A
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: bicinchonnic acid disodium salt
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?