Learn More
Kupfer-Mangan-Nickel-Draht, 0,1 mm (0,004 Zoll) Durchmesser
Click to view available options
Menge:
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
500 Meter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper Manganese Nickel wire |
| Namenshinweis | 0.1mm (0.004 in.) dia. |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Cu:Mn:Ni; 84:12:4 wt% |
| Menge | 100 m |
| Gewicht | ≈0.066g/m |
| Form | Draht, asymp;0,066 g/m |
| MDL-Nummer | MFCD01866121 |
| Synonym | Manganin™ |