Learn More
Kupfer-Nickel-Draht, 0.13 mm (0.005 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
500 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359378 500 m 500 Meter
11349378 100 m 100 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043270.H9
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 0.11 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper Nickle
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Menge 500 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.13 mm (0.005 Zoll) Durchmesser
Summenformel Cu:Ni 55:45 wt%
MDL-Nummer MFCD00801098