Learn More
Kupfer-Nickel-Draht, 0.13 mm (0.005 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781872
Change view
Click to view available options
Menge:
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
500 Meter
Artikelnummer. Menge unitSize
11349378 100 m 100 Meter
11359378 500 m 500 Meter
2 options
Artikelnummer. 11349378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043270.H4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. 0.11 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper Nickle
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Menge 100 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.13 mm (0.005 Zoll) Durchmesser
Summenformel Cu:Ni 55:45 wt%
MDL-Nummer MFCD00801098