Learn More
Kupferphthalcocyanin, Farbstoffgehalt ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752671 25 g Glasflasche 25 Gramm
10489940 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269150250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00 €
    39.65 € / 25 Gramm
    Sparen 4.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147-14-8 | C32H16CuN8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-14-8
Summenformel C32H16CuN8
MDL-Nummer MFCD00010719
Synonym C.I. 74160, Pigment blue 15
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper phthalocyanine
Namenshinweis dye content ca 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Merck Index 15, 2505
Farbe Blau
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Formelmasse 576.08
Reinheit (%) ≥94% (ex Cu)