Learn More
Kupferpulver, -625 Mesh, APS 0.50 bis 1.5 Mikrometer, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309577
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11309577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041205.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored powder
Menge 50 g
Netzgröße -625 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Form Pulver