Learn More
Kupfer-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Copper sputtering target |
| Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Menge | Je 1 |
| CAS | 7440-50-8 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Summenformel | Cu |
| MDL-Nummer | MFCD00010965 |
| Synonym | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Show More |