Learn More
Kupferstandard: Cu @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
Artikelnummer. 30312973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312973 500 mL
30327219 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30312973 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTCUN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper
CAS 7440-50-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Copper
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Cu
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym Copper, Cuprum, Blister copper, Cathode copper, Copper powder
InChI-Formel InChI=1 S/Cu
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Cu]
Element Cu
IUPAC-Name Kupfer
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
Menge 500 mL
Formelmasse 62.9296