Learn More
Kupfer-Standardlösung, 0,1 %, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | 100 ml |
| Konzentration | 0.1% |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COPPER STANDARD SOLUTION (0.1% Cu)
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate