Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kupfersulfat-Lösung |
| Verpackung | Flasche |
| Konzentration | 0.02 M |
| Menge | 1000 ml |
| Güte | Eu. Ph. Referenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper Sulphate 0.02M solution. European Pharmacopoeia Ref: 3001200 (VL 013)
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.