Learn More
WTW™ RT 0.02 - 6.00 mg/l Cu Kupfer Küvetten-Test
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | 4-Amoniantupyrin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser, Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 250 |
| Bereich | 0,02 bis 6,00 mg/l |
| Ausreichend für | 250 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Reagenzientestkit für Phenol (C6H5OH) |