Learn More
Kupferdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366877
Change view
Click to view available options
Menge:
100 m
250 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
250 Meter
500 Meter
Artikelnummer. Menge unitSize
11366877 100 m 100 Meter
11356877 250 m 250 Meter
11376877 500 m 500 Meter
3 options
Artikelnummer. 11366877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010783.H4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 1.75 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Namenshinweis Annealed
Aussehen Copper colored wire
Dichte 8.94g/cm3
Menge 100 m
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Formelmasse 63.546