Learn More
Kupferdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Sauerstoff-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357858
Change view
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
Packungsgröße:
250 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11357858 250 cm 250 Zentimeter
11347858 50 cm 50 Zentimeter
2 options
Artikelnummer. 11357858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036397.CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia., Oxygen free
Menge 250 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.75g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic