Learn More
Kupferdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 m
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
500 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326877 100 m 100 Meter
11336877 25 m 25 Meter
11346877 500 m 500 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010782.H4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Form: Ca. .7.02 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Namenshinweis Annealed
Aussehen Copper colored wire
Menge 100 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser