Learn More
Kupferdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper |
| Aussehen | Copper colored wire |
| Dichte | 8.94g/cm3 |
| Menge | 1 m |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dampfdruck | 0 hPa |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Draht, 0.015 mm (0.00059 Zoll) Durchmesser |