Beschreibung
- Der Abbau ist sehr spezifisch und gleichmäßig. DNA-Fragmente brechen in verschiedene Längen von 180 bis 200 bp und zeigen ein spezifisches leiterähnliches Profil in der Agarose-Gelelektrophorese.
- Das Kit verwendet die TUNEL-Methode und verwendet die Terminal Desoxynucleotidyl-Transferase (TdT) als Katalysator für die Integration von CoraLite™594-dUTP in das 3‘-OH-Ende der zerbrochenen DNA apoptotischer Zellen.
- Die mit CoraLite™594-dUTP markierte DNA kann direkt mit dem Fluoreszenzmikroskop beobachtet oder mittels Durchflusszytometrie quantifiziert werden.
- TUNEL kann selektiv apoptotische Zellen nachweisen, anstatt nekrotische Zellen oder Zellen mit DNA-Strang-Brüchen, die durch Bestrahlung und Arzneimitteltherapie verursacht wurden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ausgabe: 614 nm |
| Menge | 20 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Lagerungsbedingungen | Lagerung bei -20 °C. Vor Licht schützen. Bis zwei Jahre nach dem Versand stabil. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. |