Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Vimentin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236311 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236311 20 μL 20 Mikroliter
30234191 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236311
Marke: Proteintech CL4881036620UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Vimentin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Vimentin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Vimentin antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Antigen Vimentin
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole FLJ36605
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7431
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 54 kDa
Produkttyp Conjugated Antibody
Form Liquid
Isotype IgG