Learn More
BOLA Akku-Pumpen für Säuren und Laugenlösungen
Artikelnummer. 10470152
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
400 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
10470152 400 mm 1 Stück
10186950 600 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470152 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. G 87001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.75 €
    410.79 € / 1 Stück
    Sparen 333.96 €
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Akkubetriebene Pumpen für Säuren und Laugen aus PP/PTFE/Hastelloy, ohne Akkus
  • Hergestellt aus Polypropylen, PTFE, Hastelloy™ , angetrieben von zwei handelsüblichen 1,5-V-Batterien (wir empfehlen die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien).
  • Kraftvoll – Förderleistung von bis zu 6 Litern pro Minute im freien Durchfluss
  • Kompakte Bauweise
  • Batteriebetrieben und daher überall einsetzbar
  • Einfache Handhabung
  • Sehr geringes Gewicht (nur 500 g inklusive Batterien)
  • Pumpen mit geringem Risiko
  • Auch geeignet für Gefäße mit schmaler Mündung und geschliffenem 29/32- oder GL 45-Gewinde, Ballons oder Fässer
Spezifikation
Anwendungen Zum Pumpen niedrigviskoser Flüssigkeiten
Öffnungsgröße (metrisch) 25 mm
Gesamtlänge (metrisch) 400 mm
Material Polypropylen