Learn More
Corin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467117 5 mg 5 Milligramm
16444398 10 mg 10 Milligramm
16440717 50 mg -
16405296 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467117 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111048
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Corin is a dual inhibitor of histone lysine specific demethylase (LSD1) and histone deacetylase (HDAC), with a Ki(inact) of 110 nM for LSD1 and an IC50 of 147 nM for HDAC1.
Corin is a dual inhibitor of histone lysine specific demethylase (LSD1) and histone deacetylase (HDAC), with a Ki(inact) of 110 nM for LSD1 and an IC50 of 147 nM for HDAC1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Corin
Physikalische Form Solid
CAS 1808113-09-8
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H28N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (233.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C([C@H]2[C@H](N)C2)C=C1)CCCC3=CC=C(C(NC4=CC=CC=C4N)=O)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 428.53
Formelmasse 428.53
Reinheit (%) 95.34%
Güte Research