Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
Click to view available options
Modell:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Kapazität (metrisch):
13 bis 17 l
14 bis 19 l
17 bis 27 l
3,5 ml bis 5 l
9 bis 13 l
Abmessungen (L x B x H):
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 42 cm
40 x 38 x 47 cm
58 x 38 x 42 cm
58 x 38 x 47 cm
Abmessungen (L x B x H) innen:
15 x 15 x 15 cm (Badöffnung)
18 x 30 x 15 cm (Badöffnung)
18 x 30 x 20 cm (Badöffnung)
35 x 30 x 20 cm (Badöffnung)
35 x 35 x 15 cm (Badöffnung)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige Badetanks aus Edelstahl.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 40 x 47 Füllvolumen (l): 13 bis 17
- Modell für interne Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Integrierte Ablassschraube
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 100 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Umwälzleistung Flussrate: 6 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 40 x 47 Füllvolumen (l): 13 bis 17
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar |
| Kapazität (metrisch) | 13 bis 17 l |
| Flussrate | 6 l/min |
| Temperaturbereich | 20°C to 100°C (Working) |
| Typ | Umwälzthermostat mit offenem Bad |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C |
| Heizleistung | 2 kW |
| Max. Druck | 0,1 bar |
| Modell | C-B17 |
| Temperaturstabilität | ±0,03°C |
| Mehr anzeigen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido