Learn More
JULABO CORIO CD Kühl-/Heizthermostate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17754169
Change view
Click to view available options
Kältemittel:
R290.
R449A.
Modell:
CD-310F.
CD-450F.
Eigenschaften:
Synthetisches Kältemittel
Umweltfreundliches natürliches Kältemittel
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kältemittel Modell Eigenschaften unitSize
17754169 R290. CD-310F. Umweltfreundliches natürliches Kältemittel 1 Stück
17764169 R449A. CD-310F. Synthetisches Kältemittel 1 Stück
17774169 R290. CD-450F. Umweltfreundliches natürliches Kältemittel 1 Stück
17784169 R449A. CD-450F. Synthetisches Kältemittel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17754169 Lieferant JULABO Lieferanten-Nr. 9012713.N1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labors und Industrie.
  • Modelle für interne und externe Anwendungen
  • Helles, weißes, gut ablesbares Display
  • Sehr leiseEinfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
  • Externe PumpenanschlüsseUSB-Anschluss
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kommunikation USB
Kühlleistung 310 W
Flussrate 15 l/min
Pumpentyp Zentrifugal
Temperaturbereich -30 bis +150 °C
Typ thermostat
Eigenschaften Umweltfreundliches natürliches Kältemittel
Modell CD-310F.
Kältemittel R290.
Abmessungen (L x B x H) 15,7 x 9,1 x 25,6 in.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz