Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
Click to view available options
Modell:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Kapazität (metrisch):
13 bis 17 l
3,5 ml bis 5 l
35 bis 41 l
Abmessungen (L x B x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Abmessungen (L x B x H) innen:
15 x 15 x 15 cm (Badöffnung)
18 x 30 x 20 cm (Badöffnung)
30 x 33 x 30 cm (Badöffnung)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige Badetanks aus Edelstahl und Pumpenanschlüsse.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 150 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 40 x 47 Füllvolumen (l): 13 bis 17
- Modell für interne und externe Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
- Integrierte Ablassschraube
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 150 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 38 x 40 x 47 Füllvolumen (l): 13 bis 17
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar |
| Kapazität (metrisch) | 13 bis 17 l |
| Flussrate | 15 l/min. |
| Temperaturbereich | 20°C to 150°C (Working) |
| Typ | Umwälzthermostat mit offenem Bad |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Internal and external applications at working temperatures up to +150°C |
| Heizleistung | 2 kW |
| Max. Druck | 0,35 bar |
| Modell | CD-B17 |
| Temperaturstabilität | ±0,03°C |
| Mehr anzeigen |