Learn More
JULABO™ CORIO™ CP-1000 F Kühl-/Heizthermostat
Artikelnummer. 16419349
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 bis 7,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16419349 5 bis 7,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16419349 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9013707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Kältethermostate bieten eine verbesserte Pumpenleistung für einfache Temperieraufgaben bis 200 °C.
  • Modelle für interne und externe Anwendungen
  • Helles, weißes, gut ablesbares Display
  • Sehr leise
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Externe Pumpenanschlüsse
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Reglertyp PID1
Kapazität (metrisch) 5 bis 7,5 l
Kühlleistung 1 kW bei 20°C
Flussrate 8 bis 27 l/min
Temperaturbereich -50 bis +200 °C
Display LED
Externe Umwälzung Ja
Heizleistung 2 kW
Enthält 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschluss: M16x1 Außengewinde)
Pumpenkapazität 0,1 bis 0,7 bar
Kältemittel R449A.
Temperaturstabilität ±0,03°C
Zeitschaltuhr Ja
USB-Anschlüsse Ja
Viskosität Max. 50 cST
Abmessungen (T x B x H) innen 18 x 13 x 15 cm
Abmessungen (L x B x H) 49 x 42 x 70 cm
Gewicht (metrisch) 51,5 kg