Learn More
JULABO™ CORIO™ CP-200 F Kühl-/Heizthermostat
Artikelnummer. 16358355
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 bis 4 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16358355 3 bis 4 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16358355 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9013701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kältethermostate bieten eine verbesserte Pumpenleistung für einfache Temperieraufgaben bis 200 °C.
  • Modelle für interne und externe Anwendungen
  • Helles, weißes, gut ablesbares Display
  • Sehr leise
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Externe Pumpenanschlüsse
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Reglertyp PID1
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Kühlleistung 0,2 kW bei 20°C
Flussrate 8 bis 27 l/min
Temperaturbereich -20 bis +200 °C
Display LED
Externe Umwälzung Ja
Heizleistung 2 kW
Enthält 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschluss: M16x1 Außengewinde)
Pumpenkapazität 0,1 bis 0,7 bar
Kältemittel R134a
Temperaturstabilität ±0,03°C
Zeitschaltuhr Ja
USB-Anschlüsse Ja
Viskosität Max. 50 cST
Abmessungen (T x B x H) innen 13 x 15 x 15 cm
Abmessungen (L x B x H) 39 x 23 x 65 cm
Gewicht (metrisch) 26 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.