Learn More
Julabo™ CORIO CP-449F Kühl-/Heizumwälzer mit natürlichem Kältemittel
Artikelnummer. 17883036
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21 bis 30 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17883036 21 bis 30 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17883036 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 9013716.N1
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kühl- und Heizumwälzpumpen von der CORIO Die CP-Reihe eignet sich für Anwendungen mit einem Temperaturbereich bis zu +200 °C. Die verbesserte Pumpenleistung gewährleistet, dass sie sich für einfache Temperaturkontrollaufgaben in Kombination mit externen Anwendungen eignen.
  • Geeignet für Anwendungen mit einem Temperaturbereich bis zu +200 °C
  • Die verbesserte Pumpenleistung gewährleistet die Eignung für einfache Temperaturregelungsaufgaben in Kombination mit externen Anwendungen.
  • Das außergewöhnlich große Badvolumen macht das Gerät ideal zum präzisen Temperieren größerer oder verschiedener Proben im Bad.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 21 bis 30 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kommunikation USB, RS232
Kühlleistung 440 W
Flussrate 8 bis 27 l/min
Pumpentyp Zentrifugal
Temperaturbereich -32 bis +200 °C
Typ thermostat
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz