Learn More
JULABO CORIO CP-800F Kühl-/Heizumwälzer mit natürlichen Kältemitteln
Artikelnummer. 17947821
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 bis 7,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17947821 5 bis 7,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17947821 Lieferant JULABO Lieferanten-Nr. 9013715.N1
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kühlumwälzpumpen von der CORIO Die CP-Reihe eignet sich für Anwendungen mit einem Temperaturbereich bis zu +200 °C. Die verbesserte Pumpenleistung gewährleistet, dass sie sich für einfache Temperaturkontrollaufgaben in Kombination mit externen Anwendungen eignen.
  • Durch die optimierte Konstruktion des Badetanks und der Kühlschlange wird das Bad geräumiger und benutzerfreundlicher für den Bediener.
  • Die Lüftungsschlitze und Anschlüsse befinden sich an der Vorder- und Rückseite, sodass mehrere Geräte platzsparend nebeneinander aufgestellt werden können.
  • Modelle für interne und externe Anwendungen
  • Helles, weißes, gut ablesbares Display
  • Sehr leise
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • USB Verbindung
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Integrierter Pumpenanschluss M16 ×1
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 bis 7,5 l
Kommunikation RS232, USB
Kühlleistung 0,84 kW bei 20 °C
Flussrate 8 bis 27 l/min
Pumpentyp Tauchpumpe
Temperaturbereich -40 bis +200 °C
Typ thermostat
Elektrische Anforderungen 200/230 V 50/60 Hz