Learn More
JULABO™ CORIO CD-B13 Bad-/Umwälzthermostat .
Beschreibung
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
- Integrierte Ablassschraube
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
| Beschreibung | Umwälzthermostat |
| Kapazität (metrisch) | 26 bis 39 l |
| Flussrate | 15 l/min. |
| Temperaturbereich | 20°C bis 150°C |
| Typ | Umwälzthermostat mit offenem Bad |
| Display | LED |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker) |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Mehr anzeigen |