Learn More
JULABO™ CORIO CD-B13 Bad-/Umwälzthermostat .
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15490572
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 bis 19 l
17 bis 27 l
26 bis 39 l
9 bis 13 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15490572 14 bis 19 l 1 Stück
15460572 9 bis 13 l 1 Stück
15400582 17 bis 27 l 1 Stück
15420582 26 bis 39 l 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15490572
Marke: JULABO™ 9012419
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Julabo™ CORIO™ CD-B13 Heizthermostat mit Badöffnung verfügt über hochwertige Badgefäße aus Edelstahl und Pumpenanschlüsse.
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
  • USB-Anschluss
  • Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
  • Integrierte Ablassschraube
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Beschreibung Umwälzthermostat
Kapazität (metrisch) 14 bis 19 l
Flussrate 15 l/min.
Temperaturbereich 20°C bis 150°C
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Display LED
Heizleistung 2 kW
Enthält 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle, geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 und 12 mm(Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker)
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 0,35 bar
Modell CORIO CD-B19
Temperaturstabilität ±0,03°C
Abmessungen (T x B x H) innen 30 x 35 x 15 cm
Abmessungen (L x B x H) 58 x 38 x 42 cm
Gewicht (metrisch) 11,5 kg