Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Korkring
Beschreibung
- Höhe: 30 mm
- Passend für eine Vielzahl von Kolbengrößen
- 1/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Komprimierter Kork |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 90 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 140 mm |
| Aufnahmevermögen | Kolben bis zu 500 ml bis 1.000 ml |
| Produkttyp | Korkring |
| Form | Rund |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 60 g |