Learn More
Maisöl, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495522 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 lb.
5 lb.
25 lbs.
Packungsgröße:
25 Pfund
Artikelnummer. 11495522
Marke: MP Biomedicals 0290141425
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ölsäure: 43-47 %; Linolsäure: 39-42 %; Palmitinsäure: 7-8 %; Stearinsäure: 3-4 %; Arachidsäure: 0.5 %; ca. 7.6 Pfund/Gallone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-30-7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maisöl
Menge 25 lbs.